Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH Meter NineFocus™ NF2000™
Description
- Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten.
- Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugerstyring gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
- Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl.
- Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenligheden og bekvemmeligheden.
- Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, der kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl.
- Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
- Maksimal sensorfleksibilitet: Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul.
Alle enheder inkluderer ét målemodul, en elektrodearm og standarder til indledende kalibrering.
- NF2000-sættet inkluderer en InLab Expert Pro-DES-sensor
- NF2000 Stirrer-sættet inkluderer en InLab Expert Pro-DES-sensor og en magnetisk omrører
- NF2000 HA-sættet inkluderer en InLab Max Pro-DES-sensor
- NF2000 UltraLowVol Kittet inkluderer en InLab Ultra-Micro-DES sensor
- NF2000 LowVol Kit inkluderer en InLab Micro Pro-DES sensor
- NF2000 Solids Kit inkluderer en InLab Solids Pro-DES sensor
- NF2000 Organic Kit inkluderer en InLab Science Pro-DES-sensor
- NF2000 Pure Kit H2O inkluderer en InLab Pure Pro-DES sensor
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C |
| Nøjagtighed (mV) | 0.1 |
| Nøjagtighed (pH) | 0.002 |
| Datastyringsdetaljer | PC, printer, USB stick |
| Måletilstande | pH med mV og temperatur, ORP med mV og temperatur, Temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV, ORP, temperatur |
| Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Opløsning (mV) | 0.1,1 |
| Temperaturområde (metrisk) | -30 °C til +130 °C |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C |
| Show More |