Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Blue Litmus Paper
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
8 til 5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
- Color change from blue to red
- Store in a cool, dry place
- Avoid exposure to sunlight and moisture
- Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Blue to Red |
| pH-område | 8 til 5 |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af sur og alkalisk reaktion |
| Mængde | 100 pakke |
| Type | pH papir |