Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/Ion Meter SevenDirect SD50
Shop alle Mettler Toledo produkter
Sondetype:
Expert Pro-ISM
Micro Pro-ISM
Pure Pro-ISM
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (købes separat)
Routine Pro-ISM
Science Pro-ISM
perfectION Fluoride
Beskrivelse
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en bred vifte af laboratorieapplikationer, som giver nøjagtige målinger af pH, ORP og ionindhold i næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
- Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
- Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
- Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller fokuser kun på resultatet og maksimer læsbarheden med uFocus mode.
- Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
- Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
- Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
- De EasyPlace elektrodearm gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
- Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ion) | 0.5 % |
| Nøjagtighed (mV) | 0.1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | 0.002 |
| Datastyringsdetaljer | PC, printer, USB-stik |
| Oversigt | SevenDirect SD50, kun måler |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | Farve TFT |
| IP-vurdering | IP54 |
| Måletilstande | pH |
| Rækkevidde (mV) | -2000 til 2000 mV |
| Vis mere |