Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/Ion Meter SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17540996 Shop alle Mettler Toledo produkter
Sondetype:
Ekspert Pro-ISM
Mikro Pro-ISM
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (købes separat)
Ren pro-ISM
Rutinemæssig Pro-ISM
Videnskabsmæssigt pro-ISM
perfectION Fluorid
Artikelnummer. 17540996
Brand: Mettler Toledo™ 30671547
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SevenDirect SD50 er en nøjagtig og fleksibel bordmåler til bestemmelse af pH, ORP og ionkoncentrationer. Instrumentet er en erstatning for SevenCompact og leveres med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en bred vifte af laboratorieapplikationer, som giver nøjagtige målinger af pH, ORP og ionindhold i næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
  • Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
  • Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller fokuser kun på resultatet og maksimer læsbarheden med uFocus mode.
  • Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
  • Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
  • Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
  • De EasyPlace elektrodearm gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
  • Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ion) 0.5 %
Nøjagtighed (mV) 0.1 mV
Nøjagtighed (pH) 0.002
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB-stik
Oversigt SevenDirect SD50 Økologisk
Kanaler 1
Display Type Farve TFT
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2,000 til 20,000
Opløsning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Inkluderer InLab Science-Pro ISM pH/temperatur sensor
Hukommelse 2000 standardmål
Sondetype Videnskabsmæssigt pro-ISM
Produkttype Klar til at måle sæt
Rækkevidde (ion) -2.000 til 20.000 pX, 0 til 999.999 mg/L (ppm)
Opløsning (ion) 3 eller 4 cifre (automatisk rækkevidde)
Opløsning (mV) 1, 0.1 mV
Opløsning (ORP) 1, 0.1
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vægt (engelsk) 1.9 lb.
Vægt (metrisk) 850 g