Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/Ion-måler NineFocus™ NF5000™
Beskrivelse
- Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten.
- Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugerstyring gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
- Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl.
- Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenligheden og bekvemmeligheden.
- Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, der kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl.
- Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
- Maksimal sensorfleksibilitet:
- Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul
- NF5000 AMM Base inkluderer et pH/Ion analogt målemodul til ISM/ikke-ISM pH-sensorer og ISE (ionprobe)
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | -30 til 130 °C |
| Nøjagtighed (koncentration) | 0.5 % |
| Nøjagtighed (ion) | 0.5 % |
| Nøjagtighed (mV) | 0.1 |
| Nøjagtighed (pH) | 0.002 |
| Avancerede ISE-funktioner | NF5000 AMM Base inkluderer et pH/Ion analogt målemodul til ISM / ikke-ISM pH-sensorer og ISE (ionprobe). Den har et modulært system, ekstern temperaturprobe-understøttelse, sensorbagud-kompatibilitet og regulatorisk overholdelse. |
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Kalibrering | pH, ORP, ionkoncentration, ledningsevne, TDS, saltholdighed, DO, barometertryk, temperatur |
| Kalibreringstilstande | Kalibreringsunderstøttelse, guidet verifikation, flersproget menu, enkle metoder, touchskærm |
| Kalibreringspunkter (ISE) | Op til 5 |
| Vis mere |