Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals pH-indikatoropløsning, universal (i isopropanol), ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH Indicator solution, universal (in isopropanol) |
| CAS | 67-63-0, 7732-18-5 |
| MDL nummer | MFCD00148741 |
| Grad | Ekstra ren |
| Emballage | EcoSafPak™ Plastflaske |
| Damptryk | Vapor Pressure: 25mmHg at 20°C |
| Visuel overgangsinterval | pH 4.0 (red), pH 4.5 (orange-red), pH 5.0 (orange), pH 5.5 (orange-yellow), pH 6.0 (yellow), pH 6.5 (yellow-green), pH 7.0 (green), pH 7.5 (green, slightly blue), pH 8.0 (green-blue), pH 8.5 (blue-green), pH 9.0 (blue) |
| Tæthed | 1.3 |
| Mængde | 500 ml |
| Fysisk form | Løsning |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- pH Indicator solution, universal (in isopropanol)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Isopropyl alcohol