Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH-indikatorpapirer, genopfyldning
Artikelnummer. 10373451 Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
9 til 13
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 10373451
Brand: Macherey-Nagel™ 90233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den mangeårige, værdsatte standard for mange pH-testapplikationer.
  • pH-indikatorpapir har været på markedet i årtier og er den værdsatte standard for mange anvendelser
  • For hver pH-værdi viser disse papirer en enkelt farve, som kan matches med farveskalaen med intervaller på 0,2 1 –pH-enhed
Tekniske data
pH-område 9 til 13
Mængde 1 x 5 mx 7 mm spole
Type pH-indikatorpapir, genopfyldning
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato