Beskrivelse
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse. Derfor er de perfekte i en række forskellige miljøer såsom: kemiske laboratorier, industri, mejerier, produktion, universiteter, skoler og fødevareforarbejdning.
85 mm x 6 mm pinde med forskellige indikatorpapirer forseglet på hver strimmel. pH-værdien bestemmes ved sammenligning med det medfølgende farvekort. Pindene er tilstrækkelig lange til at undgå kontakt mellem fingrene og prøven.
- Giver fremragende målinger sikkert over det angivne pH-område
- Farveskalaen på teststrimmelboksen tillader nøjagtig sammenligning med farven, der udvikles på teststrimmelpuden
- Indikator er kovalent bundet på puderne og bløder ikke ind i prøven– kan efterlades i prøven på ubestemt tid uden kontaminering
- Hydrofobisk plastikhåndtag beskytter brugeren mod prøven og tillader pH-test i smalle og dybe kar
- Fås i en flad æske, så de passer i din lomme
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 5.1 til 7.2 |
| Inkluderer | Farvesammenligningsdiagram |
| Mængde | 100 pinde |
| Type | pH Indikator Papir Stick |