Få mere at vide
Fisherbrand™ pH Indikator Papir Sticks
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
0 til 14
0 til 6
0,3 til 2,3
2 til 9
3,6 til 6,1
3.1 til 8.3
4,5 til 10
5.1 til 7.2
6 til 10
6 til 7,7
7 til 14
7,5 til 9,5
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Pakke med 100
Beskrivelse
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse. Derfor er de perfekte i en række forskellige miljøer såsom: kemiske laboratorier, industri, mejerier, produktion, universiteter, skoler og fødevareforarbejdning.
85 mm x 6 mm pinde med forskellige indikatorpapirer forseglet på hver strimmel. pH-værdien bestemmes ved sammenligning med det medfølgende farvekort. Pindene er tilstrækkelig lange til at undgå kontakt mellem fingrene og prøven.
- Giver fremragende målinger sikkert over det angivne pH-område
- Farveskalaen på teststrimmelboksen tillader nøjagtig sammenligning med farven, der udvikles på teststrimmelpuden
- Indikator er kovalent bundet på puderne og bløder ikke ind i prøven– kan efterlades i prøven på ubestemt tid uden kontaminering
- Hydrofobisk plastikhåndtag beskytter brugeren mod prøven og tillader pH-test i smalle og dybe kar
- Fås i en flad æske, så de passer i din lomme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| pH-område | 3,6 til 6,1 |
| Inkluderer | Farvesammenligningsdiagram |
| Mængde | 100 pinde |
| Type | pH Indikator Papir Stick |