Få mere at vide
Fisherbrand™ pH Indikator Papir Sticks
Artikelnummer. 10333501 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 14
0 til 6
0,3 til 2,3
2 til 9
3,6 til 6,1
3.1 til 8.3
4,5 til 10
5.1 til 7.2
6 til 10
6 til 7,7
7 til 14
7,5 til 9,5
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10333501 4,5 til 10 Pakke med 100
10642751 0 til 14 Pakke med 100
11966106 0 til 6 Pakke med 100
10353641 3,6 til 6,1 Pakke med 100
11386454 6 til 7,7 Pakke med 100
11996056 7 til 14 Pakke med 100
11346454 0,3 til 2,3 Pakke med 100
11316454 2 til 9 Pakke med 100
15384184 5.1 til 7.2 100 enheder
11376454 5.1 til 7.2 Pakke med 100
11396454 7,5 til 9,5 Pakke med 100
11360395 3.1 til 8.3 Pakke med 100
10070552 6 til 10 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10333501
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse. Derfor er de perfekte i en række forskellige miljøer såsom: kemiske laboratorier, industri, mejerier, produktion, universiteter, skoler og fødevareforarbejdning.
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse. Derfor er de perfekte i en række forskellige miljøer såsom: kemiske laboratorier, industri, mejerier, produktion, universiteter, skoler og fødevareforarbejdning.
85 mm x 6 mm pinde med forskellige indikatorpapirer forseglet på hver strimmel. pH-værdien bestemmes ved sammenligning med det medfølgende farvekort. Pindene er tilstrækkelig lange til at undgå kontakt mellem fingrene og prøven.
  • Giver fremragende målinger sikkert over det angivne pH-område
  • Farveskalaen på teststrimmelboksen tillader nøjagtig sammenligning med farven, der udvikles på teststrimmelpuden
  • Indikator er kovalent bundet på puderne og bløder ikke ind i prøven– kan efterlades i prøven på ubestemt tid uden kontaminering
  • Hydrofobisk plastikhåndtag beskytter brugeren mod prøven og tillader pH-test i smalle og dybe kar
  • Fås i en flad æske, så de passer i din lomme
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
pH-område 4,5 til 10
Inkluderer Farvesammenligningsdiagram
Mængde 100 pinde
Type pH Indikator Papir Stick