Få mere at vide
Fisherbrand™ pH Indikator Papir Sticks
Artikelnummer. p-8015214 Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
0 til 6
7 til 14
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10018080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse.
85 mm x 6 mm pinde med forskellige indikatorpapirer forseglet på hver strimmel. pH-værdien bestemmes ved sammenligning med det medfølgende farvekort. Pindene er tilstrækkelig lange til at undgå kontakt mellem fingrene og prøven.
  • Giver fremragende målinger sikkert over det angivne pH-område
  • Farveskalaen på teststrimmelboksen tillader nøjagtig sammenligning med farven, der udvikles på teststrimmelpuden
  • Indikator er kovalent bundet på puderne og bløder ikke ind i prøven– kan efterlades i prøven på ubestemt tid uden kontaminering
  • Hydrofobisk plastikhåndtag beskytter brugeren mod prøven og tillader pH-test i smalle og dybe kar
  • Fås i en flad æske, så de passer i din lomme
Tekniske data
pH-område 0 til 6
Inkluderer Farvesammenligningsdiagram
Mængde 100 pinde
Type pH Indikator Papir Stick