Få mere at vide
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls
Artikelnummer. 15595669 Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
0 til 10
0 til 11
1 til 14
5,5 til 9
6,4 til 8
Format:
Genopfyldning
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15595669
Provides rapid and precise pH readings. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls includesa color scale printed on the cover for convenience.
  • Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
  • Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Tekniske data
pH-område 0 til 11
Format Rulle
Inkluderer Color scale printed on cover
Mængde 4/Pk.
Længde (metrisk) 5 m