Få mere at vide
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls
Artikelnummer. 15555679 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 10
0 til 11
1 til 14
5,5 til 9
6,4 til 8
Format:
Genopfyldning
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Format Pakningsstørrelse
15555679 6,4 til 8 Rulle Pakke med 4
15565669 0 til 10 Rulle Hver
15595669 0 til 11 Rulle Pakke med 4
15535679 1 til 14 Genopfyldning Hver
15545679 5,5 til 9 Rulle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15555679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.83 DKK
    69.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 467.18 DKK
    87% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Provides rapid and precise pH readings. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls includesa color scale printed on the cover for convenience.
  • Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
  • Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Tekniske data
pH-område 6,4 til 8
Format Rulle
Inkluderer Color scale printed on cover
Mængde 4/Pk.
Længde (metrisk) 5 m