Få mere at vide
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls
Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
0 til 10
0 til 11
1 til 14
5,5 til 9
6,4 til 8
Format:
Genopfyldning
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
- Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 5,5 til 9 |
| Format | Rulle |
| Inkluderer | Color scale printed on cover |
| Mængde | 1 Each |
| Længde (metrisk) | 5 m |