Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-indikator papirrulle
Artikelnummer. 15950872 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH-område:
4 til 7
6,4 til 8
8 til 10
missing translation for 'unitSize'
4 enheder
Product Code. 15950872
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug universelle indikatorpapirer leveres i kasser med drejelåg for at sikre beskyttelse mod ydre påvirkninger.
  • Papirets reaktionsfarve sammenlignes med den vedlagte farveskala og pH aflæses
  • Tillader meget enkel pH-måling
  • Gennemprøvet standard til mange applikationer
Specifications
pH-område 6,4 til 8
Til brug med (applikation) pH-test
Gradueringer <6.4, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, >8.0
Type pH-indikatorpapir