Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-indikator papirrulle
Artikelnummer. 15940872 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
4 til 7
6,4 til 8
8 til 10
Pakningsstørrelse:
4 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
15940872 4 til 7 4 enheder
15950872 6,4 til 8 4 enheder
15960872 8 til 10 4 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15940872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    154.47 DKK / Pakke med 4
    Spare 135.53 DKK
    46% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar til brug universelle indikatorpapirer leveres i kasser med drejelåg for at sikre beskyttelse mod ydre påvirkninger.
  • Papirets reaktionsfarve sammenlignes med den vedlagte farveskala og pH aflæses
  • Tillader meget enkel pH-måling
  • Gennemprøvet standard til mange applikationer
Tekniske data
pH-område 4 til 7
Til brug med (applikation) pH-test
Gradueringer 4.0, 4,3, 4,6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7.0
Type pH-indikatorpapir