Beskrivelse
- Klar til brug
- Fremstillet af højkvalitets filterpapir
- Farverne på farveskalaerne er specielt blandet, så de passer perfekt til reaktionsfarven på indikatorpapirerne
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 1 til 14 |
| Format | Genopfyldning |
| Mængde | 3 Pakke |
| Type | pH papir |