Få mere at vide
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffere
Artikelnummer. p-6024204
Oversigt:
CX-1 pH-gradient højkapacitetssæt, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradient højopløsningskit, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradientbuffer A
CX-1 pH-gradientbuffer B
CX-1 pH-gradientbufferkit, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradientstartersæt, buffer A + buffer B
Mængde:
125 ml
125 ml + 125 ml
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 15125624
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Robuste reproducerbare gradienter, der er anvendelige til en bred vifte af MAbs og klar til brug med eksisterende LC-kolonner og systemer, uden behov for at formulere mobile faser.
Få hurtige og meget robuste, reproducerbare HPLC-gradienter ved hjælp af Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffere. Disse buffere, der er enkle at optimere og let automatiserede, er anvendelige til HPLC-separation af størstedelen af monoklonalt antistof (mAb) bioterapeutiske lægemidler. CX-1 pH-gradientbuffere er klar til brug med eksisterende HPLC-søjler uden behov for at formulere mobile faser. CX-1-bufferne sparer tid i metodeudvikling, letter metodeoverførsel til QA/QC for en lang række mAb-ladningsvarianter gennem en generisk HPLC-baseret tilgang til mAb-karakterisering og kræver ikke tidskrævende mobilfasejusteringer.
pH-bufferopløsninger kan bruges til at generere meget reproducerbare, lineære pH-gradienter i kationbytterkromatografi.
  • Robuste, reproducerbare gradienter
  • Forudsige biomolekylets pH
  • Simpel metodeoptimering
  • Let automatiseret
  • Gælder for størstedelen af MAbs
I modsætning til traditionel kationbytterkromatografi ved brug af saltgradienter er det muligt at forudsige pH og den forventede tilbageholdelse af ladningsvarianterne og bruge et snævert pH-område for at få en højere opløsningsadskillelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CX-1 pH-gradientbuffer A
Til brug med (udstyr) LC kolonner og systemer
Type CX-1 pH-gradientbuffer A
Volumen (metrisk) 125 mL
pH 5.6
Mængde 125 ml
Standard koncentration 10X
Produktlinje Thermo Scientific