Få mere at vide
Thermo Scientific™ pH-gradientbufferkoncentrater
Beskrivelse
Robuste reproducerbare gradienter, der er anvendelige til en bred vifte af MAbs og klar til brug med eksisterende LC-kolonner og systemer, uden behov for at formulere mobile faser.
Få hurtige og meget robuste, reproducerbare HPLC-gradienter ved hjælp af Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffere. Disse buffere, der er enkle at optimere og let automatiserede, er anvendelige til HPLC-separation af størstedelen af monoklonalt antistof (mAb) bioterapeutiske lægemidler. CX-1 pH-gradientbuffere er klar til brug med eksisterende HPLC-søjler uden behov for at formulere mobile faser. CX-1-bufferne sparer tid i metodeudvikling, letter metodeoverførsel til QA/QC for en lang række mAb-ladningsvarianter gennem en generisk HPLC-baseret tilgang til mAb-karakterisering og kræver ikke tidskrævende mobilfasejusteringer.
pH-bufferløsninger kan bruges til at generere meget reproducerbare, lineære pH-gradienter i kationudvekslingskromatografi.
- Robuste, reproducerbare gradienter
- Forudsige biomolekylets pH
- Simpel metodeoptimering
- Let automatiseret
- Gælder for størstedelen af MAbs
I modsætning til traditionel kationbyttekromatografi med saltgradienter er det muligt at forudsige pH og forventet fastholdelse af ladningsvarianterne og bruge et smalt pH-område for at opnå en højere opløsningsafstand.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CX-1 pH-gradientbuffer B |
| Til brug med (udstyr) | LC kolonner og systemer |
| Type | CX-1 pH-gradientbuffer B |
| Inkluderer | CX-1 pH gradientbuffer B |
| pH | 10.2 |
| Mængde | 500 ml |
| Standard koncentration | 10X |
| Grønne funktioner | ACT Økomærke (Guld) |
| Produktlinje | Thermo Scientific |