Få mere at vide
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffere
Beskrivelse
Robuste reproducerbare gradienter, der er anvendelige til en bred vifte af MAbs og klar til brug med eksisterende LC-kolonner og systemer, uden behov for at formulere mobile faser.
Få hurtige og meget robuste, reproducerbare HPLC-gradienter ved hjælp af Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffere. Disse buffere, der er enkle at optimere og let automatiserede, er anvendelige til HPLC-separation af størstedelen af monoklonalt antistof (mAb) bioterapeutiske lægemidler. CX-1 pH-gradientbuffere er klar til brug med eksisterende HPLC-søjler uden behov for at formulere mobile faser. CX-1-bufferne sparer tid i metodeudvikling, letter metodeoverførsel til QA/QC for en lang række mAb-ladningsvarianter gennem en generisk HPLC-baseret tilgang til mAb-karakterisering og kræver ikke tidskrævende mobilfasejusteringer.
pH buffer solutions can be used to generate highly reproducible, linear pH gradients in cation exchange chromatography.
- Robust, reproducible gradients
- Predict biomolecule pH
- Simple method optimization
- Easily automated
- Applicable to the majority of MAbs
Unlike traditional cation exchange chromatography using salt gradients, it is possible to predict the pH and the expected retention of the charge variants and use a narrow pH range to get a higher resolution separation.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B |
| Til brug med (udstyr) | LC Columns and Systems |
| Type | CX-1 pH Gradient High Throughput Kit |
| Inkluderer | MAbPac SCX-10 Column (5 μm, 4 x 50 mm) |
| pH | 5.6 to 10.2 |
| Mængde | 125 mL + 125 mL |
| Produktlinje | Thermo Scientific |