Få mere at vide
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffere
Artikelnummer. 15165624
Oversigt:
CX-1 pH-gradient højkapacitetssæt, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradient højopløsningskit, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradientbuffer A
CX-1 pH-gradientbuffer B
CX-1 pH-gradientbufferkit, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradientstartersæt, buffer A + buffer B
Mængde:
125 ml
125 ml + 125 ml
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 15165624
Brand: Thermo Scientific™ 083274
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Robuste reproducerbare gradienter, der er anvendelige til en bred vifte af MAbs og klar til brug med eksisterende LC-kolonner og systemer, uden behov for at formulere mobile faser.
Få hurtige og meget robuste, reproducerbare HPLC-gradienter ved hjælp af Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffere. Disse buffere, der er enkle at optimere og let automatiserede, er anvendelige til HPLC-separation af størstedelen af monoklonalt antistof (mAb) bioterapeutiske lægemidler. CX-1 pH-gradientbuffere er klar til brug med eksisterende HPLC-søjler uden behov for at formulere mobile faser. CX-1-bufferne sparer tid i metodeudvikling, letter metodeoverførsel til QA/QC for en lang række mAb-ladningsvarianter gennem en generisk HPLC-baseret tilgang til mAb-karakterisering og kræver ikke tidskrævende mobilfasejusteringer.
pH buffer solutions can be used to generate highly reproducible, linear pH gradients in cation exchange chromatography.
  • Robust, reproducible gradients
  • Predict biomolecule pH
  • Simple method optimization
  • Easily automated
  • Applicable to the majority of MAbs
Unlike traditional cation exchange chromatography using salt gradients, it is possible to predict the pH and the expected retention of the charge variants and use a narrow pH range to get a higher resolution separation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CX-1 pH-gradientbufferkit, buffer A + buffer B
Til brug med (udstyr) LC Columns and Systems
Type CX-1 pH Gradient Buffer Kit
Volumen (metrisk) 125 mL
pH 5.6 to 10.2
Mængde 125 ml + 125 ml
Produktlinje Thermo Scientific