Beskrivelse
Robuste reproducerbare gradienter, der er anvendelige til en bred vifte af MAbs og klar til brug med eksisterende LC-kolonner og systemer, uden behov for at formulere mobile faser.
Få hurtige og meget robuste, reproducerbare HPLC-gradienter ved hjælp af Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffere. Disse buffere, der er enkle at optimere og let automatiserede, er anvendelige til HPLC-separation af størstedelen af monoklonalt antistof (mAb) bioterapeutiske lægemidler. CX-1 pH-gradientbuffere er klar til brug med eksisterende HPLC-søjler uden behov for at formulere mobile faser. CX-1-bufferne sparer tid i metodeudvikling, letter metodeoverførsel til QA/QC for en lang række mAb-ladningsvarianter gennem en generisk HPLC-baseret tilgang til mAb-karakterisering og kræver ikke tidskrævende mobilfasejusteringer.
pH-bufferopløsninger kan bruges til at generere meget reproducerbare, lineære pH-gradienter i kationbytterkromatografi.
- Robuste, reproducerbare gradienter
- Forudsige biomolekylets pH
- Simpel metodeoptimering
- Let automatiseret
- Gælder for størstedelen af MAbs
I modsætning til traditionel kationbytterkromatografi ved brug af saltgradienter er det muligt at forudsige pH og den forventede tilbageholdelse af ladningsvarianterne og bruge et snævert pH-område for at få en højere opløsningsadskillelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CX-1 pH-gradientbuffer B |
| Til brug med (udstyr) | LC kolonner og systemer |
| Volumen (metrisk) | 250 mL |
| Inkluderer | CX-1 pH Gradient Buffer B |
| pH | 10.2 |
| Mængde | 250 ml |
| Standard koncentration | 10X |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Gold) |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
Sikkerhed og håndtering
- CX-1 pH Gradient Buffer B (pH 10.2)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, chloroform