Få mere at vide
Thermo Scientific™ pH-gradientbufferkoncentrater
Artikelnummer. 15125624
Skift visning
Oversigt:
CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B
CX-1 pH gradient startsæt, buffer A + buffer B
CX-1 pH-gradientbuffer A
CX-1 pH-gradientbuffer B
Mængde:
125 ml
125 ml + 125 ml
250 ml
250 ml + 250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Mængde unitSize
15125624 CX-1 pH-gradientbuffer A 125 ml 125ml
15135624 CX-1 pH-gradientbuffer B 125 ml 125ml
15165624 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 125 ml + 125 ml 125ml
15145624 CX-1 pH-gradientbuffer A 250 ml 250ml
15155624 CX-1 pH-gradientbuffer B 250 ml -
15121206 CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B 250 ml + 250 ml 250ml
15870452 CX-1 pH-gradientbuffer A 500 ml 500ml
15880452 CX-1 pH-gradientbuffer B 500 ml 500ml
15195624 CX-1 pH gradient startsæt, buffer A + buffer B 125 ml + 125 ml 125ml
15185624 CX-1 pH Gradient High Throughput Kit, Buffer A + Buffer B 125 ml + 125 ml 125ml
15105634 CX-1 pH Gradient High Resolution Kit, Buffer A + Buffer B 125 ml + 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15125624 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 083273
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste reproducerbare gradienter, der er anvendelige til en bred vifte af MAbs og klar til brug med eksisterende LC-kolonner og systemer, uden behov for at formulere mobile faser.
Få hurtige og meget robuste, reproducerbare HPLC-gradienter ved hjælp af Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffere. Disse buffere, der er enkle at optimere og let automatiserede, er anvendelige til HPLC-separation af størstedelen af monoklonalt antistof (mAb) bioterapeutiske lægemidler. CX-1 pH-gradientbuffere er klar til brug med eksisterende HPLC-søjler uden behov for at formulere mobile faser. CX-1-bufferne sparer tid i metodeudvikling, letter metodeoverførsel til QA/QC for en lang række mAb-ladningsvarianter gennem en generisk HPLC-baseret tilgang til mAb-karakterisering og kræver ikke tidskrævende mobilfasejusteringer.
pH-bufferløsninger kan bruges til at generere meget reproducerbare, lineære pH-gradienter i kationudvekslingskromatografi.
  • Robuste, reproducerbare gradienter
  • Forudsige biomolekylets pH
  • Simpel metodeoptimering
  • Let automatiseret
  • Gælder for størstedelen af MAbs
I modsætning til traditionel kationbyttekromatografi med saltgradienter er det muligt at forudsige pH og forventet fastholdelse af ladningsvarianterne og bruge et smalt pH-område for at opnå en højere opløsningsafstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CX-1 pH-gradientbuffer A
Til brug med (udstyr) LC kolonner og systemer
Type CX-1 pH-gradientbuffer A
Volumen (metrisk) 125 mL
pH 5.6
Mængde 125 ml
Standard koncentration 10X
Produktlinje Thermo Scientific
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CX-1 pH Gradient Buffer A (pH 5.6)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinepropanesulfonic acid, Sodiumhydroxide, 4-Morpholineethanesulfonic acid