Beskrivelse
- Fås i en flad æske, så de passer i din lomme
- Farveskalaen på teststrimmelboksen tillader nøjagtig sammenligning med farven, der udvikles på teststrimmelpuden
- Hydrofobisk plastikhåndtag beskytter brugeren mod prøven og tillader pH-test i smalle og dybe kar
- Indikator er kovalent bundet på puderne og bløder ikke ind i prøven - kan efterlades i prøven i en ubestemt periode uden kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 1,7 til 3,8 |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | ph teststrimler |