Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH-indikatorstrimler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
0 til 14
1,7 til 3,8
2 til 9
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Pakke med 100
Beskrivelse
Meget værdsatte standardstrimler til mange pH-testapplikationer.
- Nem dyppe- og aflæsningsprocedure giver pålidelige resultater på få sekunder
- På grund af den patenterede pH-Fix teknologi, er indikatoren kemisk bundet til testpuden
- Farvestoffet vaskes ikke ud, så tøjet forbliver rent, og prøverne forbliver rene
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 1,7 til 3,8 |
| Mængde | 100 strimler |
| Type | pH-indikatorpapir |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Bredde (metrisk) | 6 mm |