Få mere at vide
Jenway™ pH-elektroder
Artikelnummer. 13121734
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. unitSize
13121734 Hver
1 options
Artikelnummer. 13121734 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9996042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse elektroder til avancerede applikationer, hvor der kræves hurtigere responstider og større reproducerbarhed.
  • Opnå hurtigt ligevægt
  • Markant reducerede svartider
  • Langt større reproducerbarhed
  • Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Diameter (metrisk) 12 mm
Type Genopfyldelig miljøkombination med pæreende
Dimensioner (L x B x H) 12 dia. x 120 mm L
Til brug med (applikation) målinger ved lave temperaturer eller i opløsninger med lav ionstyrke, generel pH-måling og nøjagtige QC eller forskningsarbejde
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Glas
pH-område 0 til 11
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C