Få mere at vide
pH-elektrodeopbevaringsopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014327 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 12890327
Brand: Reagecon ESS01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at opretholde korrekt funktion og nøjagtige aflæsninger af pH- og referenceelektroder. pH-elektrodeopbevaringsopløsning, Reagecon™ er en 3M KCl-opløsning, der hjælper med at opretholde ordentlige arbejdsforhold efter rengøring, eller når elektroden ikke har været i brug i en længere periode.
pH-elektrodernes respons, nøjagtighed og levetid kan forbedres væsentligt gennem korrekt håndtering, rengøring og opbevaring. Disse løsninger er designet til rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr og er sikre at bruge med enhver følsom elektrode. Elektrodeopbevaringsløsninger er fremstillet af kaliumchlorid, fri for sølvioner og er velegnede til alle Blueline-elektroder.
Tekniske data
Sammensætning Kaliumchloridopløsning, uden sølvion
Koncentration 3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr) pH- og referenceelektroder, alle Blueline-elektroder
Type påfyldningsopløsning Elektrodeopbevaring
Mængde 1000 mL