Få mere at vide
pH-elektrodeopbevaringsopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12890327 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12890327 1000 ml 1 L
11533182 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12890327 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ESS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    534.53 DKK / 1 L
    Spare 470.47 DKK
    46% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til at opretholde korrekt funktion og nøjagtige aflæsninger af pH- og referenceelektroder. pH-elektrodeopbevaringsopløsning, Reagecon™ er en 3M KCl-opløsning, der hjælper med at opretholde ordentlige arbejdsforhold efter rengøring, eller når elektroden ikke har været i brug i en længere periode.
Respons, nøjagtighed og levetid for pH-elektroder kan forbedres væsentligt gennem korrekt håndtering, rengøring og opbevaring. Disse løsninger er designet til rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr og er sikre at bruge med enhver følsom elektrode. Elektrodelagringsløsninger er lavet af kaliumchlorid, fri for sølvioner, og er egnede til alle Blueline-elektroder.
Tekniske data
Sammensætning Kaliumchloridopløsning, uden sølvion
Koncentration 3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr) pH- og referenceelektroder, alle Blueline-elektroder
Type påfyldningsopløsning Elektrodeopbevaring
Mængde 1000 ml