Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode med skrue
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
24 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | pH-elektrode med skrue |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Type | pH-elektrode |
| Inkluderer | 3 m kabel og BNC stik |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |