Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode med S7 Head Epoxy Body
Artikelnummer. 11758452 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Konnektortyper:
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
11758452 S7 Hver
1 options
Artikelnummer. 11758452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    813.00 DKK
    724.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.55 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne unikt designede ORP pH-elektrode har en S7-hovedepoxykrop, der er ideel til mange laboratorie- og andre videnskabelige miljøer.
  • ORP Elektrode redoxhoved S7
  • Epoxy krop 12mm x 120mm
Tekniske data
Konnektortyper S7
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm