Få mere at vide
pH Elektrodefyldningsopløsning 4M KCl mættet med AgCl, Jenway™
Artikelnummer. 11480579
Skift visning
Mængde:
150 ml
Pakningsstørrelse:
150ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480579 150 ml 150ml
1 options
Artikelnummer. 11480579 Leverandør Jenway Leverandørnr. 9995961
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyttelse og pleje af pH-elektroder
  • Opbevaringsopløsning til pH-elektroder
  • 150 ml flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ph Electrode Fill Solution
Oversigt 4M KCl, AgCl Saturated
Mængde 150 ml