Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode med DIN-stik
Artikelnummer. p-8010295 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) krop:
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11799808
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne pH-elektrode er ideel til at måle små volumener af pH.
  • PH elektrode med støbt hoved og kabel
  • 1 m BNC- eller DIN-stik kompatibel med de fleste pH-målere
  • Reference Ag/AgCl
  • Anbefales til lave eller høje mål
  • Temperatur (-5 til + 100° C) eller variation
  • Hurtig temperatur
  • PH elektrode jordet epoxy krop
  • PH elektrode med speciel anti-shock epoxy krop til vandig opløsning
Tekniske data
Konnektortyper Fast kabel
pH-område 13
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C (maks.)
Type pH-elektrode
Længde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) krop 8 mm