Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode med DIN-stik
Artikelnummer. 11799808 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) krop:
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) krop Pakningsstørrelse
11799808 8 mm Hver
11709818 6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11799808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.29 DKK
    489.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 359.18 DKK
    42% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne pH-elektrode er ideel til at måle små volumener af pH.
  • PH elektrode med støbt hoved og kabel
  • 1 m BNC- eller DIN-stik kompatibel med de fleste pH-målere
  • Reference Ag/AgCl
  • Anbefales til lave eller høje mål
  • Temperatur (-5 til + 100° C) eller variation
  • Hurtig temperatur
  • PH elektrode jordet epoxy krop
  • PH elektrode med speciel anti-shock epoxy krop til vandig opløsning
Tekniske data
Konnektortyper Fast kabel
pH-område 13
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C (maks.)
Type pH-elektrode
Længde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) krop 8 mm