Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode med DIN-stik
Artikelnummer. 11709818 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) krop:
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) krop Pakningsstørrelse
11709818 6 mm Hver
11799808 8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11709818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.00 DKK
    574.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.64 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne pH-elektrode er ideel til at måle små volumener af pH.
  • Elektrode pH-diameter 6 eller 8 mm til måling i små volumener
  • Elektrolyt KCl 4M + AgCl
Tekniske data
Konnektortyper DIN
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C (maks.)
Type pH-elektrode
Længde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) krop 6 mm