Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ pH elektrode rengøringsopløsning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type påfyldningsopløsning | Rengøring |
| Mængde | 500 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Electrode Cleaning Solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i