Få mere at vide
Cytiva pH-elektrode med celle og holder
Shop alle Cytiva produkter
pH:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
celle og holder
- Giver temperaturkompenserede pH-målinger
- Fremstillet af FFKM, Ti og glas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Til kontinuerlig pH-måling |
| Til brug med (applikation) | Væskekromatografi |
| Type | pH-elektrode |
| Inkluderer | celle og holder |
| pH | 0 til 14 |