Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ pH-elektrode
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opnå hurtigt ligevægt
- Markant reducerede svartider
- Langt større reproducerbarhed
- Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 120 x 12 mm |
| Type | pH-kombinationselektrode |
| Til brug med (applikation) | Måling af olier, biobrændstoffer, ikke-vandige prøver og Tris buffere |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |