Få mere at vide
pH-elektrode
Artikelnummer. 13121754
Skift visning
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
13121754 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 13121754 Leverandør Jenway Leverandørnr. 9996034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    707.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.17 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug disse elektroder til avancerede applikationer, hvor der kræves hurtigere responstider og større reproducerbarhed.
  • Opnå hurtigt ligevægt
  • Markant reducerede svartider
  • Langt større reproducerbarhed
  • Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 120 x 12 mm
Type pH-kombinationselektrode
Til brug med (applikation) Generelle formål, epoxykroppe til standardmålinger af generelle opløsninger (maks. temperatur 60 ºC)
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 60 °C