Få mere at vide
Cole-Parmer™ pH Elektrode Forseglet Enkeltforbindelse til Beckman Meter
Shop alle Cole-Parmer produkter
Til brug med (udstyr):
Beckman Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektroder designet til at fungere med målere, du allerede har.
- Syv forskellige tilgængelige designs —finder det design, der fungerer bedst til din applikation uden at miste automatisk temperaturkompensation.
- ''All-in-One''-elektroder tilbyder alsidighed og tilpasning.
- Disse elektroder kombinerer pH-referencen, pH-halvcellen og temperatursensoren i ét elektrodehus med en diameter på 12 mm.
- De syv designs giver dig mulighed for at vælge mellem forseglede elektroder med lav vedligeholdelse eller tilstopningsbestandige genopfyldelige elektroder.
- Tuff-Tip elektroder har en semi-kuppel spids, som beskytter pH-pæren og sikrer en hurtig reaktion i hårde og snavsede prøver.
- PBR-lignende elektroder giver forudsigelige, pålidelige —og hurtige svar uanset prøvetemperaturen.
- Dette design eliminerer praktisk talt drift, nøjagtighedsproblemer og for tidlige ydeevnetab på grund af temperatur.
- Alle elektroder inkluderer 3 ft. kabel og BNC-stik til pH, undtagen hvor det er angivet.
- Beckman Instrumentkompatible elektroder har en 30K temperaturkompensator med et 3,5 mm lydstik til tilslutning til dit måler.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Type | pH-elektrode |
| Inkluderer | 3 fod. Kabel, BNC stik |
| Til brug med (udstyr) | Beckman Meter |