Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektroder
Artikelnummer. 11896294 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
80 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11896294
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedligeholdelsesfri gelerede pH-elektroder, ideelle til måling af medier, der indeholder tungmetaller, sulfider, stoffer og organiske forbindelser.
  • Vedligeholdelsesfri geleret elektrode
  • Område 0 til 13 pH fra -5 til 100° C
  • Dimensioner: 12 x 80 mm (b)
  • Tryk op til 7 bar
  • Leveres med 3 m kabel og BNC stik
  • Dobbelt junction elektrode
  • Velegnet til medier, der indeholder tungmetaller, sulfider, stoffer og organiske forbindelser
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Diameter (metrisk) 12 mm
Type pH-elektrode
Længde (metrisk) 80 mm
pH-område 0 til 13
Temperaturområde (metrisk). 5 °C til 100 °C
Bredde (metrisk) 80 mm