Få mere at vide
Cytiva pH-elektrode
Artikelnummer. 10799088 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,088 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10799088 0,088 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10799088 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11660.00 DKK
    10918.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 742.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Giver temperaturkompenserede pH-målinger. Cytiva pH-elektrode har en afrundet spids.
  • Perfluorgummi (FFKM), glas og titanium (Ti)
  • De fugtede dele er modstandsdygtige over for organiske opløsningsmidler og saltbuffere, der almindeligvis anvendes til kromatografi af biomolekyler
  • Undtagelser omfatter: 100 % ethylacetat, 100 % hexan og 100 % tetrahydrofuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype UNF 10-32 2 B finger tights
Maks. Tryk 50 bar
Volumen (metrisk) 0,088 ml
pH 0 til 14
Opbevaring 1:1 blanding af pH 4 buffer og 1 M KNO3
Diameter (metrisk) Udvendig 4.23 mm