Beskrivelse
- Vedligeholdelsesfri pH-elektrode med 1/2 "MNPT-gevind til montering
- Max. 6 bar
- Elektrode til måling af specielt poolvand
- Pt1000 temperatursensor integreret
- Leveres med 3 m kabel og BNC-stik
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 102 mm |