Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode
Artikelnummer. 11739738 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739738
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne unikke vedligeholdelsesfri solid elektrolyt pH-elektrode til måling op til 110° C og 10 bar, er ideel til industrielle applikationer.
  • Høj temperatur pH elektrode
  • Vedligeholdelsesfri pH-elektrode med 3/4 in. MNPT gevind til line installation op til 7 bar og 100° C
  • Kroppen ind Kynar for bedre kemikalieresistens med dobbelt keramisk forbindelse ufølsom over for forurening
  • Leveres med 3 m kabel og BNC stik
Tekniske data
Oversigt Høj temperatur pH elektrode
Inkluderer 3 m kabel og BNC stik
Længde (metrisk) 152 mm