Få mere at vide
Fisherbrand™ pH elektrode, BNC stik med BNC epoxy bosy, 1m kabel
Artikelnummer. 11706358 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 13
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11706358 0 til 13 Hver
1 options
Artikelnummer. 11706358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 DKK
    413.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.39 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindelig pH-elektrode. Fisherbrand™ pH-elektrode, BNC-stik med 1m kabel kan bruges til mange almindelige prøvetyper, herunder vandige prøver og drikkevand.
  • Epoxy kropskonstruktion
  • Indeholder gelelektrolyt
  • Kabel: 1m
  • Stik: BNC
  • Generelle/markanvendelser
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Dimensioner (L x B) 120 x 12 mm
Inkluderer Elektrolyt: Gel
Materiale BNC Epoxy
pH-område 0 til 13
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C