Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-elektrode med MNPT
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
24 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | pH-elektrode med 1/2 in. BNC-stikstøtte |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Type | pH-elektrode |
| Inkluderer | 3m kabel og BNC stik |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| pH-område | 0 til 13 |