Få mere at vide
Hanna Instruments™ pH Edge™ Elektrode
Artikelnummer. 15188239
Skift visning
Konnektortyper:
3,5 mm donkraft
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
15188239 3,5 mm donkraft Hver
1 options
Artikelnummer. 15188239 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI12300
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Konnektortyper 3,5 mm donkraft
Knudepunkt Keramisk single, 15 til 20μ L/t
Materiale PEI
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +70 °C
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Kap 7.5 mm