Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/ledningsevnemåler SevenDirect SD23
Description
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en bred vifte af laboratorieapplikationer, som giver nøjagtige målinger af pH, ORP og ledningsevne af næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
- Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
- Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
- Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller fokuser kun på resultatet og maksimer læsbarheden med uFocus mode.
- Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
- Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
- Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
- De EasyPlace elektrodearm gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
- Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed (ledningsevne) | 0.5 % |
| Nøjagtighed (mV) | 0.1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | 0.002 |
| Datastyringsdetaljer | PC, printer, USB-stik |
| Oversigt | SevenDirect SD23 Pure H2O |
| Kanaler | 2 |
| Display Type | Farve TFT |
| IP-vurdering | IP54 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm |
| Rækkevidde (mV) | -2000 til 2000 mV |
| Show More |