Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/ledningsevnemåler SevenDirect SD23
Artikelnummer. 17501006
Skift visning
Sondetype:
Ikke inkluderet
Pure Pro-ISM
Rutine Pro-ISM
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype
17501006 Ikke inkluderet
17511016 Rutine Pro-ISM
17521016 Pure Pro-ISM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17501006 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30671553
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19815.00 DKK
    16452.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 3362.69 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
SevenDirect SD23 er en nøjagtig og fleksibel bordmåler til bestemmelse af pH og ledningsevne - enten separat eller samtidigt. Instrumentet er en erstatning for SevenCompact og leveres med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en bred vifte af laboratorieapplikationer, som giver nøjagtige målinger af pH, ORP og ledningsevne af næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
  • Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
  • Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller fokuser kun på resultatet og maksimer læsbarheden med uFocus mode.
  • Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
  • Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
  • Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
  • De EasyPlace elektrodearm gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
  • Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) 0.5 %
Nøjagtighed (mV) 0.1 mV
Nøjagtighed (pH) 0.002
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB-stik
Oversigt SevenDirect SD23, kun måler
Kanaler 2
Display Type Farve TFT
IP-vurdering IP54
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Hukommelse 2000 standardmål
Sondetype Ikke inkluderet
Produkttype Kun måler
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 1,000
Opløsning (mV) 1, 0.1 mV
Opløsning (ORP) 1, 0.1
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vægt (engelsk) 1.9 lb.
Vægt (metrisk) 850 g