Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH/ledningsevne/DO-måler NineFocus™ NF2340™
Artikelnummer. 31454092
Skift visning
Model-:
NF2340 KIT
Artikelnummer. Model-
31454092 NF2340 KIT
1 options
Artikelnummer. 31454092 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30997017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45085.00 DKK
    38815.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 6269.39 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højtydende, multiparameter bordplademåler for overbevisende præcision i pH, ledningsevne, ionkoncentration, redox og opløst ilt.
  • Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugerstyring gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
  • Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl.
  • Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenligheden og bekvemmeligheden.
  • Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, der kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl.
  • Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
  • Maksimal sensorfleksibilitet:
    • Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul
    • NF2340-sættet indeholder 3 målemoduler, InLab Expert Pro-DES, 731 Pro-DES og OptiOx Pro-DES sensorer, en elektrodearm og standarder for indledende kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed -30 til 130 °C
Nøjagtighed (ledningsevne) 0.5 %
Nøjagtighed (DO) ±0,1 mg/L fra 0 - 8; ±0,2 mg/L fra 8 - 20; ±10% fra 20 til 50
Nøjagtighed (mV) 0.1
Nøjagtighed (pH) 0.002
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,1 mg/L fra 0 - 8; ±0,2 mg/L fra 8 - 20; ±10% fra 20 til 50
Mulighed for baggrundslys Ja
Kalibrering pH, ORP, ionkoncentration, ledningsevne, TDS, saltholdighed, DO, barometertryk, temperatur
Kalibreringstilstande Kalibreringsunderstøttelse, guidet verifikation, flersproget menu, enkle metoder, touchskærm
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Certificeringer/compliance CE, WEEE, RoHS
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB stick
Datapunkter 2000
Kanaler 4 (Kan tilpasses med moduler)
Display Type Farve TFT (7 tommer)
IP-vurdering IP52
Måletilstande pH med mV og temperatur, Ledningsevne, Opløst ilt
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Sprog Forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, thailandsk, tyrkisk
Log funktionstype Automatisk efter interval eller hændelse, manuel
Hukommelse 3000 resultatsæt
Model- NF2340 KIT
Produkttype pH/ledningsevne/DO-måler
Område (DO) 0,000 til 50 mg/L (ppm)
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,000 til 50 mg/L (ppm)
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 0,1
Opløsning (DO) 0.001
Opløsning (mV) 0.1,1
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (metrisk) 34 cm
Vægt (metrisk) 2 kg
Spænding 100/240 V