Få mere at vide
WTW™ pH/Cond 3320 Multi-parameter Meter
Artikelnummer. 15387083
Skift visning
Inkluderer:
Vandtæt, Mini USB-B Interface, 4 x 1,5 V AA Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15387083 Vandtæt, Mini USB-B Interface, 4 x 1,5 V AA Strømforsyning Hver
1 options
Artikelnummer. 15387083 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2EA310
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
pH/Cond 3320 har et robust, vandtæt hus (IP67) og er udstyret med en hukommelse samt en datalogger
pH/Cond 3320 har et robust, vandtæt hus (IP67) og er udstyret med en hukommelse samt en datalogger med et justerbart interval mellem 1 s og 60 minutter. Alle poster indeholder GLP-understøttende data, såsom dato, klokkeslæt og ID-nummer. Den moderne, vandtætte USB interface bruges til nem og hurtig dataoverførsel. Den kan bruges næsten overalt - i proceskemi, Life Science, fødevare- og drikkevareindustrien helt til den farmaceutiske industri (måling af pH og ledningsevne i henhold til farmakopé).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ISE) 0,000 til 999999 μmol/L
Batteritype AA
Kalibrering Automatisk/manuel
Kalibreringspunkter (pH) ±2.000 til 19.999
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, ORP, ISE, Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0.000 til 1000μ S/cm
Rækkevidde (mV) -2500 til 2500 mV
Område (pH) -2.000 til 19,999
Rækkevidde (saltholdighed) 0,0 til 70,0
Rækkevidde (TDS) 0 til 199,9 g/L
Til brug med (applikation) Til pH, er ORP, ISE og ledningsevnemåling en allrounder til næsten enhver applikation inden for proceskemi, biovidenskab, mad og drikkevarer samt farmaceutisk industri
Inkluderer Vandtæt, Mini USB-B Interface, 4 x 1,5 V AA Strømforsyning
Indgange To
Hukommelse Op til 10 kalibreringsposter
Model- pH/Kond. 3320
Strømforsyning 1.5V
Produkttype Multi-parameter måler
Rækkevidde (ISE) 0,000 til 999999 μmol/l
TDS-faktorområde 0 til 199,9 g/L